6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910452-1G
OR910452-250MG
APOSOR910452-1GEA
230
EUR
APOSOR910452-1G
APOSOR910452-250MG
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18801052 CAS-Nummer: 157368-82-6 |