5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR910453-1G
APOSOR910453-1GEA
66.7
EUR
APOSOR910453-1G
5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole 96%
5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00962665 CAS-Nummer: 10394-39-5 |