4,6-Dimethoxyindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910472-1G
APOSOR910472-1GEA
502
EUR
APOSOR910472-1G
4,6-Dimethoxyindol 98%
4,6-Dimethoxyindole
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128213 CAS-Nummer: 23659-87-2 |