Oxindol-6-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Oxoindoline-6-carboxylic acid
OR910478-5G
APOSOR910478-5GEA
95.7
EUR
APOSOR910478-5G
Oxindol-6-carbonsäure 97%
Oxindol-6-carbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177.1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01415801 CAS-Nummer: 334952-09-9 |