tert-Butyl 3-bromoindazole-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
OR910593-1G
APOSOR910593-1GEA
226
EUR
APOSOR910593-1G
tert-Butyl 3-bromoindazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-bromoindazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 297,148 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22380231 CAS-Nummer: 1257296-40-4 |