N,N'-Di-sec-butylcarbodiimide
Lieferant: Apollo Scientific
OR9106-1G
APOSOR9106-1GEA
154
EUR
APOSOR9106-1G
N,N'-Di-sec-butylcarbodiimide
N,N'-Di-sec-butylcarbodiimide
Formel:
C₉H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861858 CAS-Nummer: 66006-67-5 |