3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910730-5G
APOSOR910730-5GEA
128
EUR
APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178.145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463876 CAS-Nummer: 33224-19-0 |