4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910849-1G
OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA
219
EUR
APOSOR910849-1G
APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05981801 CAS-Nummer: 189828-30-6 |