2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]-6-methoxyphenol
OR911127-1G
APOSOR911127-1GEA
77
EUR
APOSOR911127-1G
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime 98%
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01043210 CAS-Nummer: 2169-99-5 |