2-Isopropoxy-6-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911168-1G
APOSOR911168-1GEA
364
EUR
APOSOR911168-1G
2-Isopropoxy-6-methylpyridine 96%
2-Isopropoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23114609 CAS-Nummer: 1395039-68-5 |