(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911179-1G
OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA
328
EUR
APOSOR911179-1G
APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07754771 CAS-Nummer: 900704-18-9 |