3-cyano-4-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911190-1G
APOSOR911190-1GEA 122 EUR
APOSOR911190-1G
3-cyano-4-methoxybenzoic acid 95%
3-cyano-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09271826
CAS-Nummer: 117738-82-6