2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR911198-1G
OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA
75.4
EUR
APOSOR911198-1G
APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547890 CAS-Nummer: 18102-30-2 |