7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9112-1G
APOSOR9112-1GEA 306 EUR
APOSOR9112-1G
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269534
CAS-Nummer: 220465-49-6