4-(N-methylacetamido)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911241-1G
APOSOR911241-1GEA
400
EUR
APOSOR911241-1G
4-(N-methylacetamido)benzoic acid 97%
4-(N-methylacetamido)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20542852 CAS-Nummer: 26961-99-9 |