3-Chloro-1H-quinolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911269-1G
APOSOR911269-1GEA
538
EUR
APOSOR911269-1G
3-Chloro-1H-quinolin-2-one 95%
3-Chloro-1H-quinolin-2-one
Formel:
C₉H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705671 CAS-Nummer: 939-17-3 |