2,3-Dichloranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G
OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA
66.7
EUR
APOSOR911322-100G
APOSOR911322-500G
2,3-Dichloranisol 98%
2,3-Dichloranisol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000545 CAS-Nummer: 1984-59-4 |