1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-Cbz-piperidine-3-carboxylate
OR911373-100G
APOSOR911373-100GEA
74.1
EUR
APOSOR911373-100G
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Molecular Weight: 277.316 g/mol Schmelzpunkt: 273…278 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06795953 CAS-Nummer: 174543-74-9 |