trans-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911376-100G
OR911376-25G
OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA
0
EUR
APOSOR911376-100G
APOSOR911376-25G
APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure 98%
trans-4-Isopropylcyclohexancarbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04004145 CAS-Nummer: 7077-05-6 |