Ethyl-m-anisat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
m-Anissäureethylester, Ethyl-3-methoxybenzoat, 3-Methoxybenzoesäureethylester, 3-Anissäureethylester
OR911401-100G
APOSOR911401-100GEA
97.3
EUR
APOSOR911401-100G
Ethyl-m-anisat 98%
Ethyl-m-anisat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015149 CAS-Nummer: 10259-22-0 |