3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
OR911428-100G
APOSOR911428-100GEA
127
EUR
APOSOR911428-100G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 98%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Formel:
C₁₁H₁₈O₃ Molecular Weight: 198.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006652 CAS-Nummer: 69225-59-8 |