3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 46.4 EUR
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00106146
CAS-Nummer: 59843-77-5