3-Hydroxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911508-100G
APOSOR911508-100GEA
168
EUR
APOSOR911508-100G
3-Hydroxybenzylalkohol 97%
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₇H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004643 CAS-Nummer: 620-24-6 |