2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxycinchoninic Acid
OR911510-500G
APOSOR911510-500GEA
183
EUR
APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189.17 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023942 CAS-Nummer: 15733-89-8 |