3-(1-Cyanethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911534-100G
APOSOR911534-100GEA 58 EUR
APOSOR911534-100G
3-(1-Cyanethyl)benzoesäure 98%
3-(1-Cyanethyl)benzoesäure
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002520
CAS-Nummer: 5537-71-3