3-(Chlormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Cyanobenzyl chloride
OR911554-25G
APOSOR911554-25GEA
72.5
EUR
APOSOR911554-25G
3-(Chlormethyl)benzonitril 98%
3-(Chlormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684191 CAS-Nummer: 64407-07-4 |