6-Methoxy-o-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Amino-2-methoxy-6-methylbenzol, 2-Amino-3-methylanisol, 2-Amino-3-methoxytoluol, 2-Methoxy-6-methylanilin, 6-Methyl-o-anisidin
OR911595-25G
APOSOR911595-25GEA
169
EUR
APOSOR911595-25G
6-Methoxy-o-toluidin 95%
6-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Siedepunkt: 268 Dichte: 1.039 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075455 CAS-Nummer: 50868-73-0 |