2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911656-25G
APOSOR911656-25GEA
157
EUR
APOSOR911656-25G
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin 98%
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molecular Weight: 152,1900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006135 CAS-Nummer: 25773-40-4 |