Boc-D-ABU-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR911736-25G
APOSOR911736-25GEA
68.3
EUR
APOSOR911736-25G
Boc-D-ABU-OH 97%
Boc-D-ABU-OH
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203.238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270335 CAS-Nummer: 45121-22-0 |