2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911753-5G
APOSOR911753-5GEA
108
EUR
APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657567 CAS-Nummer: 13566-48-8 |