3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dimethoxybenzyl Chloride
OR911800-5G
APOSOR911800-5GEA
97.3
EUR
APOSOR911800-5G
3,4-Dimethoxybenzyl chloride 95%
3,4-Dimethoxybenzyl chloride
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186.635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185554 CAS-Nummer: 7306-46-9 |