2,3-Dimethylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911822-100G
OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA
0
EUR
APOSOR911822-100G
APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisol 95%
2,3-Dimethylanisol
Formel:
C₉H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008376 CAS-Nummer: 2944-49-2 |