4-(Methylthio)benzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G
OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA
194
EUR
APOSOR911843-25G
APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzylalkohol 95%
4-(Methylthio)benzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009706 CAS-Nummer: 3446-90-0 |