Methyl 4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911845-5G
APOSOR911845-5GEA
65.4
EUR
APOSOR911845-5G
Methyl 4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
81569-44-0 |