3-Phenoxypropionitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911855-5G
APOSOR911855-5GEA
63.8
EUR
APOSOR911855-5G
3-Phenoxypropionitril 95%
3-Phenoxypropionitril
Formel:
C₉H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013822 CAS-Nummer: 3055-86-5 |