2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911879-25G
APOSOR911879-25GEA
641
EUR
APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäure 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972493 CAS-Nummer: 75885-59-5 |