2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethoxy-5-methylbenzene-1,4-diol
OR911920-1G
APOSOR911920-1GEA 168 EUR
APOSOR911920-1G
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methylhydroquinone
Formel: C₉H₁₂O₄
Molecular Weight: 184.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017161
CAS-Nummer: 3066-90-8