1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3,4-Dichlorobenzyl)methylamine
OR911950-25G
APOSOR911950-25GEA
171
EUR
APOSOR911950-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formel:
C₈H₉Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
5635-67-6 |