4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912035-100G
APOSOR912035-100GEA
161
EUR
APOSOR912035-100G
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180.2 g/mol Schmelzpunkt: 65 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016614 CAS-Nummer: 120-25-2 |