(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912038-25G
APOSOR912038-25GEA
95.7
EUR
APOSOR912038-25G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 182.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016829 CAS-Nummer: 1131-94-8 |