5-Bromo-4-chloro-2-methoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912052-1G
APOSOR912052-1GEA
270
EUR
APOSOR912052-1G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxyaniline 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrClNO Molecular Weight: 236,494 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22192351 CAS-Nummer: 102169-94-8 |