1-Butyl-2-pyrrolidone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR912073-25G
OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA
0
EUR
APOSOR912073-25G
APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel:
C₈H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020876 CAS-Nummer: 3470-98-2 |