2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912101-5G
APOSOR912101-5GEA
0
EUR
APOSOR912101-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formel:
C₁₃H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025167 CAS-Nummer: 3840-18-4 |