5-Amino-2-(methylsulphanyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912200-1G
APOSOR912200-1GEA
451
EUR
APOSOR912200-1G
5-Amino-2-(methylsulphanyl)benzonitrile 98%
5-Amino-2-(methylsulphanyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₈N₂S Molecular Weight: 164.228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315282 CAS-Nummer: 306980-70-1 |