3-Hydroxy-4-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912206-25G
APOSOR912206-25GEA
128
EUR
APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitril 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133.1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08361769 CAS-Nummer: 3816-66-8 |