6-Isopropylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912247-5G
APOSOR912247-5GEA
256
EUR
APOSOR912247-5G
6-Isopropylchinolin 95%
6-Isopropylchinolin
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047615 CAS-Nummer: 135-79-5 |