1-Chlor-2-ethoxybenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
OR912269-5G
APOSOR912269-5GEA
63.8
EUR
APOSOR912269-5G
1-Chlor-2-ethoxybenzol 95%
1-Chloro-2-ethoxybenzene
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058930 CAS-Nummer: 614-72-2 |