trans-4-Butylcyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912272-100G
APOSOR912272-100GEA
66.7
EUR
APOSOR912272-100G
trans-4-Butylcyclohexancarbonsäure 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059560 CAS-Nummer: 38289-28-0 |