3-(m-Tolyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Methylphenyl)propionsäure, 3-(3-Methylphenyl)propansäure
OR912273-5G
APOSOR912273-5GEA
94.4
EUR
APOSOR912273-5G
3-(m-Tolyl)propionsäure 97%
3-(m-Tolyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060326 CAS-Nummer: 3751-48-2 |