1-(4-Nitrophenyl)imidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazol
OR912274-5G
APOSOR912274-5GEA
59.6
EUR
APOSOR912274-5G
1-(4-Nitrophenyl)imidazol 95%
1-(4-Nitrophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060491 CAS-Nummer: 2301-25-9 |